Principaux documents
T105066
N-(4-ETHOXYPHENYL)-5-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16F3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.351
Numéro MDL:
Autres remarques