Documents
SYNF392475
Synthware powder funnel with 60 degree offset
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Synonyme(s) :
Synthware F392475, glass powder funnel
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F392475
Diam. de la partie supérieure
75 mm
Catégories apparentées
Description générale
For use with multi-neck flasks.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.