SLW5100-2L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
2000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 5100-2L
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Joint
joint neckWIDE-MOUTH
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 5100-2L
Hauteur
282 mm
D.E. du corps
157 mm
Capacité
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
D.I. du col
63 mm
Taille de l'obturateur
58
Catégories apparentées
Description générale
- Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
- Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
- Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot