SLW3215/06MP
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
25 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 3215/06MP
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene base
polyethylene stopper
Joint
joint stopper14/23
Caractéristiques
graduations 0.5 mL
detachable foot
Fabricant/nom de marque
3215/06MP
SciLabware
Hauteur
175 mm
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Complies with ISO 4788
- Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
- Replacement parts available separately
- Graduations in white enamel