Documents
S997781
2-(5,6,7,8-TETRAHYDRO-BENZO(4,5)THIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-YLAMINO)-ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H15N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.337
Numéro MDL:
Autres remarques