Principaux documents
S997145
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}PHENYL)IMINO]METHYL}PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14Br2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.155
Numéro MDL:
Autres remarques