Key Documents
S996777
3-BROMO-5-METHOXY-BENZO(B)SELENOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7BrO3Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.029
Numéro MDL:
Autres remarques