Principaux documents
S994480
N-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-N-{4-[(E)-2-(4-{[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}PHENYL)ETHENYL]PHENYL}AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H26N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.554
Numéro MDL:
Autres remarques