Documents
S992763
3-METHOXY-4-(3-(4-NITRO-PHENYL)-3-OXO-PROPOXY)-BENZALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.312
Numéro MDL:
Autres remarques