Documents
S992178
3-(3-CHLORO-BUT-2-ENYL)-1-METHYL-6,7-DIHYDRO-1H-THIAZOLO(2,3-F)PURINE-2,4-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H13ClN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.78
Numéro MDL:
Autres remarques