Principaux documents
S985503
1-(DIBUTYLAMINO)-3-(4-HYDROXYANILINO)-2-PROPANOL DIOXALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H34N2O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.513
Numéro MDL:
Autres remarques