S981826
5,5'-DIMETHOXY-3,3'-BIS(3-SULFOPROPYL)THIACYANINE OH, TRIETHYLAMMONIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H41N3O8S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
687.921
Numéro MDL:
Autres remarques