Principaux documents
S979082
1-(2-(9H-FLUOREN-2-YL)-2-OXO-ETHYL)-2-METHYL-PYRIDINIUM, BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.288
Numéro MDL:
Autres remarques