Documents
S977896
ADAMANTANE-1-CARBOXYLIC ACID (2,4,6-TRIMETHYL-PHENYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H27NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.444
Numéro MDL:
Autres remarques