Principaux documents
S961361
2-(DIMETHYLAMINOMETHYL)-ALPHA,ALPHA-DIPHENYL-1-FERROCENEMETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H20FeNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.302
Numéro MDL:
Autres remarques