Principaux documents
S958123
10-OXATETRACYCLO(6.3.0.2,7.0.3,6)TRIDECA-4,12-DIENE-9,11-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.212
Numéro MDL:
Autres remarques