Principaux documents
S941794
4'-BROMO-2-(4-CHLOROPHENYLTHIO)-2'-METHYLACETANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13BrClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.698
Numéro MDL:
Autres remarques