Principaux documents
S939277
1-O-METHYL-2,3,4,6-TETRA-O-BENZOYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H30O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.623
Numéro MDL:
Autres remarques