Principaux documents
S932256
3,4-DIHYDRO-4,4-DIMETHYL3-(3NITROPHENYL)SPIRO(NAPHTHALENE-2(1H)2'-OXIRANE)1ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.352
Numéro MDL:
Autres remarques