Principaux documents
S911445
4-CHLORO-2,6-DIMETHYLPHENYL N-(4-(ETHOXYCARBONYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H18ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.801
Numéro MDL:
Autres remarques