Principaux documents
S904074
2-CYANOACETIC (ALPHA-PROPYLBENZYLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.284
Numéro MDL:
Autres remarques