Principaux documents
S899615
4-METHOXYPHENYL N-(3,4-DICHLOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.155
Numéro MDL:
Autres remarques