Principaux documents
S896055
4-BENZYLOXY-1-CYANO-1-CYCLOHEXANEACETONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.335
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.