Key Documents
S87921
THIOACETIC ACID 3-(1,3-DIOXO-1,3-DIHYDRO-ISOINDOL-2-YL)-PROPYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.317
Numéro MDL:
Autres remarques