Key Documents
S876151
STEARIC (2-BUTYL-2-ETHYL-5-METHYL-3,4-HEXADIEN-1-YLIDENE)HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C31H58N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.821
Numéro MDL:
Autres remarques