Principaux documents
S864269
DIETHYL 9,10-DIHYDRO-9,10-ETHANOANTHRACENE-11,12-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.418
Numéro MDL:
Autres remarques