Principaux documents
S854638
N,N'-BIS(2-METHOXY-5-NITROPHENYL)-1,10-DECANEDIAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.529
Numéro MDL:
Autres remarques