Principaux documents
S84922
ETHYL ({5-[(2-ETHOXY-2-OXOETHYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H14N2O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.426
Numéro MDL:
Autres remarques