Principaux documents
S848255
4-FLUOROPHENYL N-(2,5-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.282
Numéro MDL:
Autres remarques