Principaux documents
S83209
N-(8-AZIDO-6-METHOXY-2-PHENYL-HEXAHYDRO-PYRANO(3,2-D)(1,3)DIOXIN-7-YL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.433
Numéro MDL:
Autres remarques