Key Documents
S826340
1,2,4,5-HEXATETRAENE-3,4-DIYL-1,6-DIYLIDENEHEXAKIS(TRIMETHYLSILANE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H54Si6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.214
Numéro MDL:
Autres remarques