Principaux documents
S81958
METHYL 4,6-O-BENZYLIDENE-2,3-BIS-O-(METHYLSULFONYL)-ALPHA-L-GLUCOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H22O10S2
Poids moléculaire :
438.476
Numéro MDL:
Autres remarques