Principaux documents
S811696
DIMETHYL 3,4-DIHYDROXY-2,5-FURANDICARBOXYLATE, DISODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6Na2O7
Poids moléculaire :
260.112
Numéro MDL:
Autres remarques