Principaux documents
S796913
1-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)-1-METHYL-3-(2-NAPHTHYL)-2-THIOUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.459
Numéro MDL:
Autres remarques