Principaux documents
S794783
2,2,2-TRICHLOROETHYL N-(4-FLUORO-3-NITROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6Cl3FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.517
Numéro MDL:
Autres remarques