Key Documents
S792608
7-CHLORO-4A,5,6,7,8,8A-HEXAHYDRO-4-METHYL-3-PHENYLCOUMARIN
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.766
Numéro MDL:
Autres remarques