Key Documents
S789402
CARBOBENZYLOXYGLYCYL-L-THREONINE DICYCLOHEXYLAMINE SALT HYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H43N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
509.649
Numéro MDL:
Autres remarques