Principaux documents
S773786
1-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(2-CHLOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H12Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.171
Numéro MDL:
Autres remarques