S768596
4-METHYL-2-OXO-2H-1-BENZOPYRAN-7-YL N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12F3NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.296
Numéro MDL:
Autres remarques