Documents
S768448
5-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-3-(3-METHOXYPROPYL)RHODANINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H20N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.478
Numéro MDL:
Autres remarques