Principaux documents
S764310
3-(N-(4-CHLORO-3-NITROPHENYL)CARBAMOYL)-5-NORBORNENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.734
Numéro MDL:
Autres remarques