Principaux documents
S764256
N,N'-DODECAMETHYLENEBIS(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLAMINE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H44N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.674
Numéro MDL:
Autres remarques