Principaux documents
S752444
1-(2-CHLOROPHENYL)-3-(4-CHLORO-2,5-DIMETHOXYPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14Cl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.196
Numéro MDL:
Autres remarques