Principaux documents
S747270
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(2,5-DIFLUOROPHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11ClF2N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.706
Numéro MDL:
Autres remarques