Principaux documents
S739782
5-CHLORO-2-(2-HYDROXYBENZYLAMINO)BENZOPHENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.809
Numéro MDL:
Autres remarques