Principaux documents
S739367
N-(4-ETHOXYPHENYL)-N'-(4-NITROPHENYL)ACETAMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.332
Numéro MDL:
Autres remarques