Principaux documents
S730602
3-(N-(2-PHENYLETHYL)CARBAMOYL)-5-NORBORNENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.346
Numéro MDL:
Autres remarques