Principaux documents
S724386
4-CHLORO-N-(2-(N-METHYLANILINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.78
Numéro MDL:
Autres remarques