Principaux documents
S724025
3,5-DICHLOROPHENYL N-(2,5-DIFLUOROPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H7Cl2F2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.109
Numéro MDL:
Autres remarques