Principaux documents
S722944
1-(4-METHOXYBENZOYL)-4-(4-(METHYLTHIO)PHENYL)SEMICARBAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.396
Numéro MDL:
Autres remarques